無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
glucose: 5.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX-CELL CD CHO 是一种化学成分明确、无动物成分、无血清培养基,专门用于中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的长期生长和悬浮细胞培养中抗体或蛋白产品的表达。CHO 悬浮培养物可从含血清或无血清培养基中直接传代培养至体外 CD CHO 中,很少或几乎没有适应性。体外 CD CHO 配制时不含次黄嘌呤、胸苷或 L -谷氨酰胺,使其成为 DHFR - 和谷氨酰胺合成酶(GS 系统 ™)等选择系统的合适培养基。对于不需要次黄嘌呤/胸腺嘧啶(HT)缺乏培养基选择性压力的应用,我们建议将体外 CD CHO与次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷一起使用(目录号14361C)。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
商品
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.