Merck
13920
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
≥99.0% (NT)
别名:
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
195.22
Beilstein:
3204905
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
mp
~227 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3