product name
鼠尾胶原蛋白包被液(20 ML), Type I, 50 μg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
品質等級
無菌
sterile; sterile-filtered
產品線
BioReagent
形狀
solution
儲存期限
6 mo.
包裝
pkg of 20 mL
濃度
50 μg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
rat ... Col1a1(29393)
一般說明
I型胶原蛋白是一种纤维状胶原蛋白,由两个α1链和一个α2链相互扭曲形成三螺旋结构。它是脊椎动物中的主要蛋白质,在骨骼、肌腱、皮肤、韧带、角膜以及各种细胞间结缔组织等组织的细胞外基质中发挥重要作用。鼠尾胶原蛋白包被液(20 ML)增强细胞附着和增殖,或促进细胞特异性形态和功能。它通常用于内皮细胞、肝细胞、肌肉细胞和多种其他细胞类型。
该胶原溶液在0.02 M乙酸中以50 ug/ml制备并进行无菌过滤。
该胶原溶液在0.02 M乙酸中以50 ug/ml制备并进行无菌过滤。
應用
大鼠尾胶原蛋白涂层溶液(20 ML)适用于细胞培养,以研究细胞的生长、分化和迁移。 大鼠尾胶原蛋白I涂层溶液已被用于涂覆96孔板,为细胞培养实验中主要角质形成细胞的粘附和生长提供了合适的表面。
準備報告
要准备组织培养器皿,请按照培养表面比例5 ug/cm2涂抹大鼠尾胶原蛋白溶液。以下是一些示例:
- 对于T-25烧瓶,使用125 ug(2.5 ml)溶液。
- 对于24孔板的每个孔,使用10.5 ug(210 ul)溶液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Scientific reports, 9(1), 19214-19214 (2019-12-18)
Gene delivery using vector or viral-based methods is often limited by technical and safety barriers. A promising alternative that circumvents these shortcomings is the direct delivery of proteins into cells. Here we introduce a non-viral, ligand-mediated protein delivery system capable