Merck
08550
Supelco
Aminostilbamidine methanesulfonate salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
别名:
2-Aminostilbene-4,4′-dicarbamidine methanesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H17N5 · CH4O3S
分子量:
375.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
產品線
BioReagent
化驗
≥97.0% (HPLC)
螢光
λex 386 nm; λem 540 nm in TE buffer; DNA
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2N)C(N)=N
InChI
1S/C16H17N5.CH4O3S/c17-14-9-13(16(20)21)8-7-11(14)4-1-10-2-5-12(6-3-10)15(18)19;1-5(2,3)4/h1-9H,17H2,(H3,18,19)(H3,20,21);1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;
InChI 密鑰
JYYHWWVHQKRPOO-DYVSEJHDSA-N
應用
suitable for the detection of DNA
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3