Merck
05130
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸
≥99.0% (NT)
别名:
(S)-2-氨基丙酸, L-α-氨基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2
CAS号:
分子量:
89.09
Beilstein:
1720248
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥99.0% (NT)
表单
powder or crystals
旋光性
[α]20/D +14.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
杂质
≤0.3% foreign amino acids
灼烧残渣
≤0.1% (as SO4)
缺失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
颜色
colorless to white
mp
314.5 °C
溶解性
H2O: soluble 89.1 g/l at 20 degrees c
diethyl ether: insoluble
ethanol: soluble (cold 80%)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
应用
detection
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
L-丙氨酸用作测定 SI 溯源性测定的其他蛋白质混合物中蛋白质的绝对浓度的标准品。
生化/生理作用
L-丙氨酸具有促进铁蛋白和抗氧化应激蛋白、血红素加氧酶-1(HO-1)表达的能力。
丙氨酸是一种非必需氨基酸,在肌肉组织和肝脏之间的葡萄糖-丙氨酸循环中起关键作用。在氨基酸降解组织(如肌肉)中,通过转氨基反应将氨基转移至谷氨酸。谷氨酸的氨基通过丙氨酸氨基转移酶转移至丙酮酸,形成丙氨酸和α-酮戊二酸。丙氨酸进入血液并被运输到肝脏。该反应在肝脏中发生逆转,而丙酮酸用于糖异生途径以形成葡萄糖,而葡萄糖可通过循环系统返回到其他组织。丙氨酸水平升高与血压、能量摄入、胆固醇水平和体重指数升高相关。
制备说明
L-丙氨酸在 20℃ 下完全溶于水中,浓度为 89.1 g/L,得到溶液。也溶于 80% 乙醇,不溶于乙醚。
其他说明
2-氯丙酸的制备 ;衍生物还原成醛
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B. Koppenhoefer et al.
Synthesis, 316-316 (1982)
H. Kogen et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 311-311 (1987)
K. Watanabe et al.
Synthesis, 225-225 (1987)
Nina Grosser et al.
Biochemical and biophysical research communications, 314(2), 351-355 (2004-01-22)
The amino acid L-alanine has been shown to exert long-term cytoprotection by as yet unidentified molecular mechanisms. Using cultured human endothelial cells (ECV 304), the present study investigates the effect of L-alanine on hydrogen peroxide-mediated cytotoxicity and expression of the
M. Narita et al.
Tetrahedron Letters, 23, 525-525 (1982)