等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
<0.001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.001% formaldehyde (HCHO)
<0.001% ketone (as CH3COCH3)
<0.2% water
折射率
n20/D 1.362
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
格式
mixture
SMILES 字串
CCO.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H6O/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
AINBZKYUNWUTRE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C