Merck
P2522
Sigma-Aldrich
焦亚硫酸钾
≥98%
别名:
偏硫代硫酸钾, 偏重亚硫酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2S2O5
CAS号:
分子量:
222.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
焦亚硫酸钾(偏亚硫酸氢钾,PMB)是一种具有抗菌作用的无机盐。 它是一种硫化剂,可以防止食物褐变。 已经评估了其遗传毒性和细胞毒性作用。 PMB经过水解,可形成焦亚硫酸钾。
應用
焦亚硫酸钾已用于聚二甲基硅氧烷(PDMS)聚合物表面的改性方案中。
它可用于以下过程:
  • β-相(β-PVDF)照射薄膜中聚(偏二氟乙烯)的化学蚀刻。
  • 2-碘嘧啶衍生物合成过程中的脱色。
  • 钯催化的芳基卤化物的氨基磺酰化反应。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Biofunctionalization and self-interaction chromatography in PDMS microchannels.
Deshpande KS, et al.
Biochemical Engineering Journal, 67, 111-119 (2012)
A palladium-catalyzed reaction of aryl halides, potassium metabisulfite, and hydrazines.
Ye S and Wu J.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(80), 10037-10039 (2012)
Nanoporous β-PVDF membranes with selectively functionalized pores.
Cuscito O, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 265(1), 309-313 (2007)
Amperometric quantification of sodium metabisulfite in pharmaceutical formulations utilizing tetraruthenated porphyrin film modified electrodes and batch injection analysis.
Quintino MSM, et al.
Talanta, 68(4), 1281-1286 (2006)
Gábor Vlád et al.
The Journal of organic chemistry, 67(18), 6550-6552 (2002-08-31)
A high-yield synthesis was developed for the preparation of 2,2'-bipyrimidine (1) using the Ullmann coupling of 2-iodopyrimidine. The new procedure was also used for the preparation of 4,4',6,6'-tetramethyl-2,2'-bipyrimidine (2) and 5,5'-dibromo-2,2'-bipyrimidine (3).