等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 745 °C)
產品線
Redi-Dri™
化驗
≥99%
形狀
crystals
品質
free-flowing
雜質
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
損耗
≤0.2% loss on drying
pH值
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Redi-Dri™ 技术消除了结块,也不需要复杂的程序来保持盐的自由流动。保持盐干燥有助于改进结果,提供准确的测量和更容易处理的盐和缓冲液。Redi-Dri™ 不需要在烤箱或干燥器中干燥盐,也不需要手动将盐分开,可以确保盐在几个月内保持易于使用,而无需担心防结块剂。即使在反复打开后,你也可以确信你的结果总是准确的。Redi-Dri™ 可以节省你的时间、精力和金钱,让你的盐可以使用更长时间!
應用
- 以叔丁基过氧化氢作为氧化剂时,芳族伯胺转化成相应的硝基化合物。
- 在镍催化剂存在下,芳基卤转化为芳基碘。
- 在8-冠-6和叔丁基过氧化氢存在下,通过活化烯烃和磺酰肼在水中反应而制备磺化羟吲哚。
特點和優勢
- 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 更加安全——避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 更加经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.