Merck
72260
Sigma-Aldrich
高氯酸镍(II) 六水合物
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (KT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni(ClO4)2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
365.69
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
purum p.a.
方案
≥98.0% (KT)
表单
crystals
质量
crystallized
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
140 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is a hydrated nickel(II) salt.
应用
Nickel(II) perchlorate hexahydrate may be used in the synthesis of tris(2,2′-bipyridylamine)nickel(II) perchlorate and 4,7,7-trimethyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzopyran-2(H),5-dione.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nickel (II)-2, 2'-dipyridylamine system. I. Synthesis and stereochemistry of the complexes.
Hurley TJ and Robinson MA.
Inorganic Chemistry, 7(1), 33-38 (1968)
A new method for enol lactone synthesis by a Michael addition/cyclization sequence.
Itoh K and Kanemasa S.
Tetrahedron Letters, 44(9), 1799-1802 (2003)