Merck
494437
Sigma-Aldrich
甲醇
≥99.93%, BioReagent
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.05
产品名称
甲醇, BioReagent, ≥99.93%
蒸汽密度
1.11 (vs air)
质量水平
蒸汽压
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
描述
gradient analysis <= 0.005 254nm
产品线
BioReagent
方案
≥99.93%
表单
liquid
自燃温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
蒸发残留物
<0.0003%
颜色
APHA: <10
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
沸点
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
紫外吸收
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
包装形式
neat
SMILES字符串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
甲醇(MeOH)是一种有机溶剂,具有广泛的工业用途。它是锂电池的主要部分。可在各种条件下由 CO 2 加氢制得。 对择形沸石辅助甲醇转化为 C2-C10 烃进行了研究。甲醇是一种用于变性乙醇的有毒酒精。有研究报告了在超临界条件下用甲醇从菜籽油制备生物柴油的情况。低含水量、最小残留量和干净的 UV 光谱是该溶剂的特性。它可用于蛋白质测序、多肽和寡核苷酸合成等生物技术过程。
应用
使用甲醇将分离的蛋白带固定在十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE)凝胶上。
制备说明
产品已经过0.2 μm滤器过滤
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Hong Jiang et al.
Current protocols in chemical biology, 4(1), 19-34 (2012-11-29)
Poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) play important roles in various biological processes, including DNA repair, transcriptional regulation, mitosis, and RNA processing. PARP inhibitors are in clinical trials for treating human cancers. Understanding the biological function of PARPs will be important to fully
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)