Merck
367176
Sigma-Aldrich
氢氧化钠
beads, 16-60 mesh, reagent grade, 97%
别名:
‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.22
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
方案
97%
表单
beads
技术
titration: suitable
粒径
16-60 mesh
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化钠也称为苛性钠,是一种水溶性碱,具有广泛的工业用途。
应用
氢氧化钠可用于以下工艺:
  • 滴定方法。
  • 溶出试验。
  • 作为调节 pH 值的碱。
  • 作为还原剂引发树脂负载银纳米粒子的合成。
  • 作为合成 [ 11 C] 二丙诺啡的碳-11 甲基化反应中氢化钠的替代品。
  • 制备载氢氧化铁 (BCF) 的珠状纤维素。
  • 聚乙烯亚胺黄原酸钠 (PEX) 的合成。
  • 厌氧消化过程中浓缩剩余活性污泥的预处理。
  • 鸟粪石沉淀回收技术。
  • 污水污泥基活性炭的生产。
  • β 制备-环糊精(β-CD)/纤维素水凝胶。
  • 工业去污过程中的朊病毒灭活。
  • 甘蔗蔗渣预处理后的糖回收。
  • 在冲击器中除去酸性气体。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of Cr (III) and Cr (VI) in environmental waters by derivative flame atomic absorption spectrometry using flow injection on-line preconcentration with double-microcolumn adsorption.
Sun HW, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 1(1), 40-46 (2004)
Michael Fairclough et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 57(5), 388-396 (2014-04-03)
[6-O-Methyl-(11)C]diprenorphine ([(11)C]diprenorphine) is a positron emission tomography ligand used to probe the endogenous opioid system in vivo. Diprenorphine acts as an antagonist at all of the opioid receptor subtypes, that is, μ (mu), κ (kappa) and δ (delta). The radiosynthesis
Removal of arsenic by bead cellulose loaded with iron oxyhydroxide from groundwater.
Guo X and Chen F.
Environmental Science & Technology, 39(17), 6808-6818 (2005)
Qingli Qian et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(1), 736-740 (2011-11-15)
Microemulsions are often used in the synthesis of nanoparticles in solution. In this work, we put forward the concept of a "hard microemulsion", which is based on the differential partitioning of water and ethanol solvent molecules inside functional polymer matrices.
Synthesis of single crystal hollow silver nanoparticles in a fast reaction-diffusion process.
Ben MA and Markovich G.
Chemistry of Materials, 23(5), 1239-1245 (2011)