蒸汽密度
4.6 (vs air)
蒸汽压
3 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.5% (GC)
自燃温度
370 °F
expl. lim.
17.4 %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
沸点
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
应用
environmental
SMILES字符串
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup