Merck
31252
Sigma-Aldrich
氰化钾
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCN
CAS号:
分子量:
65.12
Beilstein:
3593645
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
化驗
≥97.0%
形狀
crystals
雜質
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH值
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
SMILES 字串
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI 密鑰
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氰化钾是一种钾盐,是一种无色的吸湿性化合物。
應用
氰化钾已用于:
  • 还原锡石进行Sn同位素分析
  • 金微电极制备
  • 制作校准曲线,用于高粱和苏丹草中氢氰酸(HCN)水平的比色测定
生化/生理作用
氰化钾(KCN)可用于染色、印刷、摄影、金属清洗和生产。可作为可逆细胞色素氧化酶抑制剂,抑制细胞呼吸。KCN吸入或摄入有毒。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
標靶器官
Thyroid
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Preparation and measurement of cassiterite for Sn isotope analysis
Mathur R, et al.
Geostandards and Geoanalytical Research, 41(4), 701-707 (2017)
Cyano compounds, inorganic
Gail E, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Chemical Agents
Responding to Terrorism, 233-344 (2010)
The effects of different sowing time and harvesting height on hydrocyanic acid content in some silage sorghum (sorghum bicolor l.) varieties
Mehmet
Turkish journal Of Field Crops, 22(2), 211-217 (2017)
Monochloramine-sensitive amperometric microelectrode: optimization of gold, platinum, and carbon fiber sensing materials for removal of dissolved oxygen interference
Lee WH, et al.
Ionics, 21(9), 2663-2674 (2015)