等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥98%
98.0-102.0%
形狀
chips
powder, crystals or chunks
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cobalt
雜質
≤0.01% insolubles
pH值
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.01%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI 密鑰
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 5-羧酰苯胺-二氢嘧啶酮衍生物,通过乙酰乙酰苯胺、醛和脲/硫脲的缩合来合成。
- 通过使用 正-亚硝酸丁酯作为硝基源对吲哚进行硝化得到硝基吲哚。
- 在膦配体存在下用醇从2-氨基苯腈制备喹唑啉酮。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3