Merck
223476
Sigma-Aldrich
酸式硫酸钾
reagent grade
别名:
硫酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KHSO4
CAS号:
分子量:
136.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38030413
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
形狀
powder or crystals
濃度
35.0-37.0% H2SO4 (titration)
mp
214 °C (lit.)
酸值
35‑37%(as H2SO4)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硫酸氢钾是一种无机钾盐。它在从300加热到700°C时会转变为熔融形式,并已通过拉曼光谱对该转变过程中发生的反应进行了研究。它的电导率值已被评估(T = 0-700C,压力 = 最高4000bars)。
硫酸氢钾是一种水溶性无机盐,主要用作防腐剂、助焊剂,也用于制造肥料。
應用
硫酸氢钾可被用于:
  • 作为由羟基苯甲酸和丁醇制备对羟基苯甲酸丁酯的催化剂。
  • 作为在乙二醇中通过Biginelli反应合成3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮衍生物的促进剂。
  • 作为酸催化剂用于通过反应蒸馏由乙醇和丁醇合成乙基丁醚(ETBE)。
  • 作为由酒石酸合成丙酮酸的脱水剂。
硫酸氢钾(硫酸氢钾)可作为催化剂用于对羟基苯甲酸丁酯和肉桂酸甲酯的合成。它也可用于通过重量分析法估算绿柱石中的铍。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reactive distillation for synthesizing ethyl tert-butyl ether from low-grade alcohol catalyzed by potassium hydrogen sulfate.
Matouq M, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 35(3), 982-984 (1996)
Raman spectral studies of molten potassium bisulfate and vibrational frequencies of S2O7 groups.
Walrafen GE, et al.
J. Chem. Phys. , 37(3), 662-670 (1962)
Craig BD and Anderson DS
Handbook of Corrosion Data, 634-634 null
Determination of beryllium and titanium with benzoylacetanilide.
Sarkar AK and Das J.
Analytical Chemistry, 39(13), 1608-1612 (1967)
PYRUVIC ACID
Organic Syntheses, 4, 63-63 (1925)