等级
reagent grade
蒸汽压
40 mmHg ( 0 °C)
表单
crystals or chunks
浓度
24.0-25.5% (EDTA titration)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯化钴 (II) 六水合物具有钴离子,被氯离子配体的四方排列包围。四个水分子占据了钴的正方形平面,而氯离子占据了轴向位置。它的晶体属于单斜晶格系统。
应用
氯化钴 (II) 六水合物可用于以下研究:
- 用于原位 合成聚(4-苯乙烯磺酸-马来酸)稳定的镍 (0) 和钴 (0) 纳米簇。
- 静电纺丝法制备聚偏氟乙烯 (PVDF)-氯化钴 (II) 纳米纤维复合材料。
- 作为合成 2-芳基苯并咪唑的催化剂。
- 醇与羧酸乙酰化生成相应的的酰化产物。
- 脂肪醇和芳香醇与甲苯磺酸的甲苯磺酰化。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Crystal spectra of cobalt (II) chloride hexahydrate
Joy HW and Fogel N
The Journal of Physical Chemistry, 79(4), 345-349 (1975)
Cobalt (II) catalyzed tosylation of alcohols with p-toluenesulfonic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 203-205 (2004)
Preparation of PVDF nanofiber composites for hydrogen generation from sodium borohydride.
Chinnappan A, et al.
Energy, 36(2), 755-759 (2011)
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst.
Khan AT, et al.
Synthetic Communications, 39(13), 2339-2346 (2009)
Cobalt (II)-catalyzed direct acetylation of alcohols with acetic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron, 61(8), 2011-2015 (2005)