主要文件
Z517046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), three sections
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
Joints: ST/NS24/40 (2)
内径 × 外径
11 mm × 15 mm
有效长度
260 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)