About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS号:
分子量:
656.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
deferoxamine
制造商/商品名称
EDQM
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
系统适用性去铁胺24 EP参考标准品,仅用于欧洲药典中明确规定的实验室试验。
生化/生理作用
一种铁螯合剂,常用于研究细胞增殖和凋亡。 体外 和 体内 实验均显示其对血管平滑肌细胞具有抗增殖作用,并抑制G1期细胞的增殖。 据报道,它也诱导p53。 通过螯合铁诱导HL-60细胞凋亡。 经过1μM去铁胺处理48小时后,DNA明显断裂。 细胞经0.1μM去铁胺处理仅24小时后发生凋亡;48小时后观察到核坍塌。 一些研究表明,它具有抗氧化性能,并保护细胞免受H2O2诱导的损伤。
一种铁螯合剂,常用于研究细胞增殖和凋亡。据报道,它也诱导p53。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2