API类
sucrose
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@](O[C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])O[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-])CO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C12H22O35S8.8K/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;/m1......../s1
InChI key
XISWAUUBQBEDFB-QRDGSJRXSA-F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3