Merck
Y0001158
美法仑 盐酸盐
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
4-[双(2-氯乙基)氨基]-L-苯丙氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18Cl2N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
341.66
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
melphalan
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H
InChI 密鑰
OUUYBRCCFUEMLH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
盐酸美法仑EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Kersti Nilsson et al.
Nucleic acids research, 46(10), 5029-5049 (2018-03-30)
We show that the alkylating cancer drug melphalan activated the DNA damage response and induced human papillomavirus type 16 (HPV16) late gene expression in an ATM- and Chk1/2-dependent manner. Activation of HPV16 late gene expression included inhibition of the HPV16