Merck
Y0000682
去甲肾上腺素杂质E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
2-氯-3′,4′-二羟基苯乙酮, 4-(氯乙酰)儿茶酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3COCH2Cl
CAS号:
分子量:
186.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
noradrenaline
制造商/商品名称
EDQM
mp
174-176 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI key
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
去甲肾上腺素杂质E EP参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)