Merck
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl 4-methylvalerate
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O2
CAS号:
分子量:
200.32
FEMA號碼:
4749
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
creamy; tropical; fruity; sweet
SMILES 字串
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F
閃點(°C)
61 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)