Merck
UDGEC
Sigma-Aldrich
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
形狀
liquid
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
特點和優勢
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
我们非常乐意利用自身广泛的诊断检测开发经验和全球制造能力,为客户提供诊断检测开发和制造所用的分子原料。
Utilize molecular raw materials for diagnostic assay development and manufacturing, backed by extensive experience and worldwide manufacturing.