Merck
STS0022
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
别名:
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.28
等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
黏度
19 cP(25 °C)
轉變溫度
pour point -49 °C
cloud point insoluble
溶解度
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
密度
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)