质量水平
分析物化学类别
sugars
技术
photometry: suitable
应用
food and beverages
general analytical
相容性
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
储存温度
2-8°C
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)