Merck
QC1117
Supelco
pH 10 缓冲液
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 100 mL
製造商/商標名
RTC QCI-027-10-.100
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
一般說明
这些产品已停产,但下表列出了替代产品。
过时的货号 替代货号
QC1117-250 ML1094090500
QC1117-500 ML1094090500
QC1117-1L1094091000
QC1117-10 L1094389010
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)