主要文件
PSRI04K
20 °C、25 °C和30 °C时的折射率标准品
Nominal RI Value 1.4196 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)