PHR8915
Norscopolamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
(1R,2R,4S,5S,7s)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, (1R ,2R ,4S ,5S ,7s )-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^2,4]nonan-7-yl (S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Norhyoscine, Norscopolamine
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000484
traceable to USP 1473400
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
norscopolamine
形狀
powder
包裝
pkg of 30 mg
應用
pharmaceutical
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门