certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1595509
API 家族
quinidine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34)C=C.[H][C@]5(CN6CCC5C[C@]6([H])[C@@H](O)c7ccnc8ccc(OC)cc78)C=C
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m11.../s1
InChI 密鑰
ZHNFLHYOFXQIOW-WFTMRWCJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)