PHR3021
Latanoprost Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, reference material
别名:
Latanoprost acid, latanoprost ep impurity h, (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oic acid, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, PhXA 85
About This Item
等级
pharmaceutical secondary standard
reference material
质量水平
Agency
traceable to USP 1357533
API类
latanoprost
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
包装
分析说明
其他说明
附注
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3