certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1612404
API 家族
sesame oil
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
在研究应用中,用作脂溶性化合物(包括甾体激素和毒素)的传递载体。 芝麻油具有抗氧化特性,研究表明在动物模型中可以抵抗脂多糖(LPS)刺激的氧化应激。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
491.0 °F
閃點(°C)
255 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)