PHR2930
Benazepril Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine}-1-acetic acid ethyl ester, Benazepril Hydrochloride Impurity G (Ph. Eur.)
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1048685
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
benazepril
形狀
liquid
包裝
pkg of 75 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)