certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP645
traceable to USP 1667439
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
tioconazole
形狀
powder
包裝
pkg of 400 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI 密鑰
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)