certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
guaiacol
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
折射率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)