PHR2000
咖啡因杂质 F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1,7-二甲基黄嘌呤, 1,7-二甲基-3,7-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮, 1,7-二甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮, 1,7-二甲基-3,7-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮, 2,6-二氢-1,7-二甲基嘌呤, NSC 400018, Paraxanthine
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N4O2
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
197907
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352210
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
caffeine
表单
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
294-296 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中LRAB4748。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3