PHR1875
缬沙坦相关化合物A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
D-Valsartan, N-VALERYL-N-{[2’-(1HTETRAZOLE-5-YL)-BIPHENYL-4-YL]-METHYL}-D-VALINE(ent-Valsartan), (R)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-valine
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1708773
API类
valsartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
应用
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
ACWBQPMHZXGDFX-JOCHJYFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3