Merck
PHR1599
Supelco
阿仑膦酸钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
阿屈膦酸盐 钠 三水合物, 4-氨基-1-羟基-1-膦酸丁酯,单钠, MK-217
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H12NaNO7P2 · 3 H2O
分子量:
325.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 830
traceable to Ph. Eur. Y0001727
traceable to USP 1012780
API 家族
alendronate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... FDPS(2224)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
阿仑膦酸钠是一种氨基双膦酸盐化合物,已被有效用于治疗骨质溶解、派杰氏′病和骨质疏松。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
阿仑膦酸钠可作为药物参考标准品,通过高效液相色谱法而对药物制剂和血浆样品中的分析物进行测定。
生化/生理作用
阿仑膦酸钠三水合物是一种骨吸收抑制剂;法尼基二磷酸合成酶抑制剂 (IC 50 = 460 nM);CD45 蛋白酪氨酸磷酸酶抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC2083 。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Determination of alendronate sodium by ion chromatography with refractive index detection.
Han YHR and Qin XZ
Journal of Chromatography A, 719(2), 345-352 (1996)
High-performance liquid chromatography method for determining alendronate sodium in human plasma by detecting fluorescence: application to a pharmacokinetic study in humans.
Yun MH, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(1), 168-172 (2006)
A fast and simple spectrofluorometric method for the determination of alendronate sodium in pharmaceuticals.
Ezzati JND, et al.
BioImpacts, 4(1), 39-42 (2014)
Hüseyin Abdik et al.
Molecular biology reports, 46(1), 763-776 (2018-12-07)
Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw (BIONJ) is a commonly encountered side effect of Bisphosphonates (BPs). Although certain aspects of BIONJ have been studied, the effects of BPs on the proliferation, differentiation, and maintenance of dental stem cells (DSC) in way