主要文件
PHR1597
Supelco
甲基氯异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮(CMIT/MIT) 混标
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5-氯-2-甲基-2h-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-2h-异噻唑-3-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
cmit/mit
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-30°C
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
CMIT / MIT是一种异噻唑酮杀生物剂,CMIT和MIT比率为3:1,因其对微生物、藻类和真菌的广谱抗微生物作用而被广泛使用。它是加湿器消毒剂的活性成分之一,同时也是工业产品如化妆品、油漆、粘合剂和清洁剂中常用的防腐剂。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该有证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Refined exposure assessment for three active ingredients of humidifier disinfectants
Lee JH, et al.
Environmental Engineering Research, 18(4), 253-257 (2013)
The mechanism of action of isothiazolone biocides
Williams TM
PowerPlant Chemistry, 9(1), 14-14 (2007)
CMIT/MIT induce apoptosis and inflammation in alveolar epithelial cells through p38/JNK/ERK1/2 signaling pathway
Lee J, et al.
Molecular & Cellular Toxicology, 15(1), 41-48 (2019)
Fatal misuse of humidifier disinfectants in Korea: importance of screening risk assessment and implications for management of chemicals in consumer products
Lee JH, et al.
PowerPlant Chemistry, 9(1), 14-14 (2012)
Risk Assessment of 5-Chloro-2-Methylisothiazol-3 (2H)-One/2-Methylisothiazol-3 (2H)-One (CMIT/MIT) Used as a Preservative in Cosmetics
Kim MK, et al.
Toxicological Research, 35(2), 103-103 (2019)