certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1613462
API 家族
sodium alginate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
海藻酸钠是从海杂草中提取的一种海藻酸钠盐。它常用作食品工业中的稳定剂和增稠剂。
海藻酸钠是从海杂草中提取的一种海藻酸钠盐。它常用作食品工业中的稳定剂和增稠剂。
應用
海藻酸钠可用作药物参考标准品,用于使用高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准为USP、EP和BP 主要标准提供了多种可追溯性。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此材料的分析证书示例,请在下面的“文档”空格中输入LRAB5524。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
A validated HPLC assay method for the determination of sodium alginate in pharmaceutical formulations
Journal of Chromatographic Science, 51(3), 208-214 (2012)
Evaluation of sodium alginate for bone marrow cell tissue engineering.
Biomaterials, 24(20), 3475-3481 (2003)