certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1086356
API类
calcium ascorbate
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
166 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChI key
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。抗坏血酸钙是抗坏血酸的一种非酸性缓冲形式,其口腔和敏感胃更加安全。它也可直接涂在牙龈上治愈感染。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3786。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
572.0 °F - closed cup
闪点(°C)
300.00 °C - closed cup
How to Stop Colds, Allergies & More (2012)
How to Stop Colds, Allergies & More (2012)