certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000279
蒸汽密度
9.2 (vs air)
蒸汽壓力
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
API 家族
tributyl phosphate
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
770 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的内部工作标准品替代品。
應用
分析報告
其他說明
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在 IMS microsite 和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N PHR1205 是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup