Merck
PHR1065
Supelco
残留溶剂混合物-IIB级
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Class IIB Residual Solvents Mix
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601292
CofA
current certificate can be downloaded
應用
environmental
pharmaceutical (small molecule)
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。Sigma-Aldrich提供用于分析残留溶剂的Fluka认证标准物质 (CRM)。这些CRM是药物二级标准品,经过认证并可追溯至相应的药物标准。全面的分析证书可提供方法学和认证结果的详细信息。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB3700 。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
分析物
说明
    Chloroform 60 μg/mL
    1,2-Dimethoxyethane 100 μg/mL
    Hexane 290 μg/mL
    3-Methyl-2-pentanone 50 μg/mL
    Nitromethane 50 μg/mL
    Pyridine 200 μg/mL
    Tetralin 100 μg/mL
    Trichloroethylene 80 μg/mL
    查看所有结果 (8)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)