主要文件
P5494
Supelco
蛋白质标准品套装
analytical standard
别名:
蛋白校准套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
包含
0.05% sodium azide as preservative
分析物化学类别
amino acids, peptides, proteins
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
包装
套装包括每种蛋白质标准品10 mL。
  • 蛋白质标准品,20 mg/ml BSA
  • 蛋白质标准品,40 mg/ml BSA
  • 蛋白质标准品,60 mg/ml BSA
  • 蛋白质标准品,80 mg/ml BSA
  • 蛋白质标准品,100 mg/ml BSA
每种标准品包含0.05%叠氮化钠作为防腐剂和0.85% w/v氯化钠。
其他说明
盐水中的牛血清白蛋白
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)