Merck
P2423
Supelco
Sigma Pseudo 麻醉品气味可卡因配方
powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
形狀
powder
品質等級
格式
neat
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作缉毒犬训练中受控物质的替代品。模拟可卡因的气味。
法律資訊
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)