Merck
NISTRM8551
硫酸铵
NIST® RM 8551
别名:
硫酸铵, 硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
同位素純度
 15N
製造商/商標名
NIST®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)