主要文件
NIST2710A
蒙大拿州 I 土壤
NIST® SRM® 2710a
别名:
蒙大拿土壤样品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
包装
pkg of 50 g
制造商/商品名称
NIST®
应用
environmental
包装形式
matrix material
一般描述
该标准参考物质(SRM)主要用于分析土壤、沉积物或其他相似基质。1个单位的SRM 2710a包含50 g土壤干粉(混有氧化铅)。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 2710A_cert
SRM 2710A_SDS
其他说明
已认证可用于下列分析物。
铝 (Al)、锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、钙(Ca)、镉(Cd)、铜 (Cu)、钴 (Co)、铁(Fe)、镧(La)、铅(Pb)、汞(Hg)、镁 (Mg)、锶(Sr)、锰(Mn)、铀(U)、磷 (P)、钾 (K)、硅 (Si)、钠 (Na)、钛 (Ti)、锌 (Zn)
已提供以下分析物的参考/信息值。
铯(Cs)、铬(Cr)、铕(Eu)、钆(Gd)、镥(Lu)、钕(Nd)、镍 (Ni)、铷(Rb)、钐(Sm)、钪(Sc)、铊(Tl)、钍(Tr)、钒(V)、硼 (B)、铈(Ce)、镝(Dy)、金 (Au)、铪(Hf)、铟(In)、硒(Se)、银 (Ag)、钽(Ta)、铽(Tb)、钨(W)、镱(Yb)、锆(Zr)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Uncertainty contributions to species specific isotope dilution analysis. Part 1. Characterisation and stability of 199 Hg and 13 C isotopically enriched methylmercury by 1 H NMR.
Clough R, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18(9), 1033-1038 (2003)