Merck
NIST1617B
煤油
NIST® SRM® 1617b, (high level)
别名:
Kerosene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
蒸汽密度
4.5 (vs air)
蒸汽压
0.23 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
442 °F
expl. lim.
5 %
包装
pkg of 100 mL
制造商/商品名称
NIST®
技术
XRF: suitable
沸点
190-250 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Certified for the analytes listed below.
Sulphur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Paraffins, Monocycloparaffins, Dicycloparaffins, Alkylbenzenes, Indanes and Tetralins, Naphthalenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)