主要文件
NIST1079B
Tris(1-phenyl-1,3-butanediono)iron(III)
NIST SRM 1079b
别名:
Tris(benzoylacetonato)iron(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H27FeO6
CAS号:
分子量:
539.38
UNSPSC代码:
12352200
表单
solid
包装
pkg of 5 g
InChI
1S/3C10H9O2.Fe/c3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h3*2-7H,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOFSWEPTXBQWMF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)