Merck
N3146
Sigma-Aldrich
L(−)-甲肾上腺素 (+)-酒石酸氢盐 一水合物
analytical standard
别名:
L-(−)-去甲肾上腺素 (+)-酒石酸氢盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
分子量:
337.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
包裝
vial of 200 mg
SMILES 字串
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI 密鑰
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Supplied in amber screw-cap vials
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)