Merck
L1275
Sigma-Aldrich
Leuco Patent Blue Violet
~98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C27H32N2O6S2Na2
分子量:
590.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
~98%
SMILES 字串
[Na].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H34N2O6S2.Na.H/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;;/h9-19,27H,5-8H2,1-4H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;
InChI 密鑰
OBZCRBOHRQBSLN-UHFFFAOYSA-N
應用
Useful in enzyme-linked spectrophotometric determinations of hydrogen peroxide.
其他說明
Reduced form of Patent Blue Violet
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Clapp, P.A., and Evans, D.F.
Analytica Chimica Acta, 243, 217-217 (1991)